Pestizid- Referenzstandard, 2,3,4-Trichloranisol 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL17713400IO
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:54135-80-7
- Bezeichnung:2,3,4-Trichloranisol 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₇H₅Cl₃O
- Bezeichnung:2,3,4-Trichloroanisole