ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, cis-Dichlorethylen 200 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, cis-Dichlorethylen 200 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 48836.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, cis-Dichlorethylen 200 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 48836.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    156-59-2
  • Bezeichnung:
    cis-Dichlorethylen 200 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₂H₂Cl₂
  • Bezeichnung:
    cis-Dichloroethylene