AuftragsverfolgungKontakt
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
Plastic bottle, 10 mg
Katalognr. AATB635
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
Katalognr. AATB635
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  76421-73-3
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
Plastic bottle, 10 mg
CAS Nummer:  76421-73-3
Preis
SFr. 157.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Monochloromobimane (mBCl) is essentially nonfluorescent until reacted with a thiol group.
Synonyme:  Chlorobimane, mBCI, 1H,7H-Pyrazolo(1,2-α)pyrazole-1,7-dione, 3-(chloromethyl)-2,5,6-trimethyl-
  • CAS Nummer:76421-73-3
  • Formel:C₁₀H₁₁ClN₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00077379
  • Molekulargewicht:226.66 g/mol
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    10 mg
Technische Daten