AuftragsverfolgungKontakt
FLUO 3/AM ≥95%
Plastic bottle, 1 mg
Katalognr. AATB21010
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
FLUO 3/AM ≥95%
Katalognr. AATB21010
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  121714-22-5
FLUO 3/AM ≥95%
FLUO 3/AM ≥95%
Plastic bottle, 1 mg
CAS Nummer:  121714-22-5
Preis
SFr. 237.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Synonyme:  4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, 1-[Amino-5-(2,7-dichloro-6-acetomethoxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)phenoxy]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid pentaacetoxy-methyl ester
  • CAS Nummer:121714-22-5
  • Formel:C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃
  • Molekulargewicht:1129.85 g/mol
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 mg
Technische Daten