AuftragsverfolgungKontakt
EGTA, AM ≥90% | Avantor
EGTA, AM ≥90%
Plastic bottle, 10 mg
Katalognr. AATB21005
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
EGTA, AM ≥90%
Katalognr. AATB21005
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  99590-86-0
EGTA, AM ≥90%
EGTA, AM ≥90%
Plastic bottle, 10 mg
CAS Nummer:  99590-86-0
Preis
SFr. 237.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
EGTA AM is cell-permeable version of EGTA (ethylene glycol tetraacetic acid), a cell-permeable calcium chelator.
  • CAS Nummer:99590-86-0
  • Formel:C₂₆H₄₀N₂O₁₈
  • Molekulargewicht:668.598 g/mol
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    10 mg