AuftragsverfolgungKontakt
iFluor® 820, Säure | Avantor
iFluor® 820, Säure
Plastic bottle, 1 mg
Katalognr. AATB1395
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
iFluor® 820, Säure
Katalognr. AATB1395
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
iFluor® 820, Säure
iFluor® 820, Säure
Plastic bottle, 1 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 315.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
In vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 mg