AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure-[D1] | Avantor
Essigsäure-[D1]
Glass bottle, 50 mL
Katalognr. 8.15035.0050
Entzündlich
Ätzend
Anbieter:   Merck
Essigsäure-[D1]
Katalognr. 8.15035.0050
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  758-12-3
Essigsäure-[D1]
Glass bottle, 50 mL
CAS Nummer:  758-12-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Ethanoic acid-D1
  • CAS Nummer:758-12-3
  • Formel:C₂H₃DO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00051050
  • Molekulargewicht:61.04 g/mol
  • Siedepunkt:116 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:17 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:212-059-1
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    50 mL