AuftragsverfolgungKontakt
MitoLite™ Green FM | Avantor
MitoLite™ Green FM
MitoLite™ Green FM, 500 µG
Katalognr. AATB22695
Anbieter:   AAT Bioquest
MitoLite™ Green FM
Katalognr. AATB22695
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
MitoLite™ Green FM
MitoLite™ Green FM
MitoLite™ Green FM, 500 µG
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 237.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 µG
Product Details & Documents
MitoLite™ Green FM is the same molecule to the MitoTracker Green FM (M7514, ThermoFisher).
  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Robust
Achtung! Bitte beachten: For research use only.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 µG
  • Bezeichnung:
    MitoLite™ Green FM
  • Cat. No.:
    AATB22695
  • Purity:
    90%