ContactUsLinkComponent
DiTO™-3 [equivalent to TOTO®-3] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
Katalognr. AATB17576
Anbieter:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
undefined
DiTO™-3 [equivalent to TOTO®-3] *5 mM DMSO Solution* (0.2 ml)
Katalognr. AATB17576
Anbieter:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    0,2 mL
  • Bezeichnung:
    DiTO™-3
  • Purity:
    95%
Technische Daten
Über diesen Artikel
DiTO™-3 is chemically equivalent to TOTO®-3 (TOTO® is the trademark of Invitrogen).
  • Cell-Impermeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Caution: For research use only.