ContactUsLinkComponent
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (iFluor® 633)
Anbieter:  AAT BIOQUEST
Zertifikate
undefined
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (iFluor® 633)
Anbieter:  AAT BIOQUEST
Technische Daten
  • Catalog No:
  • AATB16835
  • AATB16704
  • Antigen-Symbol:
  • IgG
  • IgG
  • Antigen-Name:
  • Immunoglobulin G
  • Immunoglobulin G
  • Antikörper-Typ:
  • Sekundär
  • Sekundär
  • Klonalität:
  • Polyklonal
  • Polyklonal
  • Konjugation:
  • iFluor® 633
  • iFluor® 633
  • Klon:
  • IgG
  • IgG
  • Reaktivität:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Wirt:
  • Goat
  • Goat
  • Isotyp:
  • IgG (H, L)
  • IgG (H, L)
  • Kreuzadsorption:
  • Min×Human
  • Min×Human