ContactUsLinkComponent
Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Katalognr. AATB2349
Anbieter:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
undefined
Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Katalognr. AATB2349
Anbieter:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    5 mg
  • Seq:
    2210
  • Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synonyme: TF2WS SE
 :
 :945.07 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07