BCECF AM ester, Ultrareine Qualität Kalziumindikator
Katalognr. AATB21203
Anbieter: AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:1.000 µG
- Seq:1442
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:808.69 g/mol
ADR:5,II
:GHS07
CAS-Nummer:117464-70-7
Formel:C₄₂H₄₀O₂₁
MDL-Nummer:MFCD00036969