ContactUsLinkComponent
Cyanine 5 monoacid ≥95% [equivalent to Cy5® acid]
Katalognr. AATB150
Anbieter:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
undefined
Cyanine 5 monoacid ≥95% [equivalent to Cy5® acid]
Katalognr. AATB150
Anbieter:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    5 mg
  • Seq:
    2210
  • Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synonyme: Cy5 acid, 2-(5-(1-(5-Carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulphoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium-5-sulphonate
 :
 :656.809 g/mol
CAS-Nummer:146368-11-8
Formel:C₃₃H₄₀N₂O₈S₂
MDL-Nummer:MFCD29477740