AuftragsverfolgungKontakt
(Ac-KQL)2R110 | Avantor
(Ac-KQL)2R110
Plastic bottle, 1 mg
Katalognr. AATB13465
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
(Ac-KQL)2R110
Katalognr. AATB13465
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
(Ac-KQL)2R110
(Ac-KQL)2R110
Plastic bottle, 1 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 157.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
The non-fluorescent R110 substrates generate the bright green fluorescent rhodamine 110 product that has Ex/Em = 494/521 nm, and can be easily detected with a FITC filter set.
  • Protease substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 mg