AuftragsverfolgungKontakt
iFluor® 700, Hydrazid
Plastic bottle, 1 mg
Katalognr. AATB1087
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
iFluor® 700, Hydrazid
Katalognr. AATB1087
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
iFluor® 700, Hydrazid
iFluor® 700, Hydrazid
Plastic bottle, 1 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 315.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 mg
Technische Daten