AuftragsverfolgungKontakt
iFluor® 647, Hydrazid | Avantor
iFluor® 647, Hydrazid
Plastic bottle, 1 mg
Katalognr. AATB1085
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
iFluor® 647, Hydrazid
Katalognr. AATB1085
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
iFluor® 647, Hydrazid
iFluor® 647, Hydrazid
Plastic bottle, 1 mg
CAS Nummer:  
Preis
315.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • pH independent fluorescence between 3-11
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 mg