Drop-out Mix Complete ohne Hefe-Stickstoff-Basis
Catalog # USBID9515-100G
Supplier: US Biological
CAS Number:
Specifications
- VE:100 g
- Bezeichnung:Drop-out Mix Complete ohne Hefe-Stickstoff-Basis (DO, Dropout, Pulver)
Specifications
About this item
Drop-out Mixes werden als Ergänzung zu Drop-out Base zur Herstellung synthetischer, vollständiger Medienformulierungen gemäß Methoden der Hefegenetik verwendet.
- Praktische Pulver
- Nützlich für One- und Two-Hybrid-Systeme
Alle Chargen werden einer Qualitätskontrolle unter Verwendung der entsprechenden Hefestämme und Transformanten unterzogen.