Natriumchlorid, weiß, Pulver
30 mL
Katalognr. YSIA069758
Anbieter: YSI ENVIRONMENTAL
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS Nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL-Nummer:MFCD00003477
- Molekulargewicht:58.44 g/mol
- Dichte:2,17
Technische Daten
Technische Daten
- VE:30 mL