AuftragsverfolgungKontakt
2,4,6-Trichloranisol | Avantor
2,4,6-Trichloranisol
100 mg
Katalognr. CMPLSB5500.100MG
Reizend
2,4,6-Trichloranisol
Katalognr. CMPLSB5500.100MG
CAS Nummer:  87-40-1
2,4,6-Trichloranisol
100 mg
CAS Nummer:  87-40-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene, 2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
  • CAS Nummer:87-40-1
  • Formel:C₇H₅Cl₃O
  • MDL-Nummer:MFCD00000588
  • Molekulargewicht:211.47 g/mol
  • Siedepunkt:241 °C
  • Schmelzender Platingehalt:61,..62 °C
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • XLogP3:
    4
  • Hydrogen bond donor count:
    0
  • Rotatable bond count:
    0
  • Exact mass:
    1
  • Monoisotopic mass:
    209.940598 g/mol
  • Topological polar surface area:
    209.940598 g/mol
  • Heavy atom count:
    9.2 Ų
  • Formal charge:
    11
  • Complexity:
    0
  • Isotope atom count:
    119
  • Defined atom stereocenter count:
    0
  • Undefined atom stereocenter count:
    0
  • Defined bond stereocenter count:
    0
  • Undefined bond stereocenter count:
    0
  • Covalently-bonded unit count:
    1
  • Compound is canonicalized:
    Yes
  • Hydrogen bond acceptor count:
    1
Technische Daten
  • VE:
    100 mg
Technische Daten