ContactUsLinkComponent
VWR® BaseBond Mikroröhrchen mit Bördelhals, ND11
Katalognr. 548-2648A
Anbieter:  VWR Collection
VWR® BaseBond Mikroröhrchen mit Bördelhals, ND11
Katalognr. 548-2648A
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Ø×H:
    11,6×32,0 mm
  • Verpackt:
    100 pro Packung
  • Kapazität:
    0,20 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Bördelhalsfläschchen mit integriertem Mikroeinsatz
  • Material:
    Glas
  • VE:
    1.000
Technische Daten
Über diesen Artikel
  • 1. Hydrol. Klasse, Schriftfeld, mit kleinem Mikroeinsatz
  • Unten verklebt