2-Propanol Referenzstandard zum Analysieren von Tabak
Katalognr. 6685.4000
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:4 L
- Seq:5162
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (2-Propanol) (raw material):≥ 99.8 %
- Assay (Ethanol) (raw material):≥ 99.2 %
- Assay (n-Heptadecane) (raw material):≥ 99.0 %
- Ethanol:2 g/l
- n-Heptadecane:0.3 g/l
- Water:≤ 0.1 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:60.1 g/mol
Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–89 °C
Dichte:0.786 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:12 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
CAS-Nummer:67-63-0
Formel:(CH₃)₂CHOH
MDL-Nummer:MFCD00011674