ContactUsLinkComponent
Graduierter Edelstahlbecher
Graduierter Edelstahlbecher
Catalog # USBE4301
Graduierter Edelstahlbecher
Catalog # USBE4301
Specifications
  • Ext.Ø:
    56 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Bezeichnung:
    Graduierter Edelstahlbecher
  • Höhe:
    47 mm
  • VE:
    1
  • Gewicht:
    16 g
Specifications
About this item
Graduierter Edelstahlbecher.