Monkey Anti-PEG IgG ELISA kit
Katalognr. ABNOKA6898.1KIT
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:1 KIT
- Reaktivität der primären Antikörper:Monkey
- Target protein:Anti-PEG IgG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Monkey Anti-PEG IgG ELISA kit can be used for detection of anti-PEG IgG in monkey serum, plasma and tissue fluids.