AuftragsverfolgungKontakt
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA kit | Avantor
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA kit
1 KIT
Katalognr. ABNOKA6729.1KIT
Anbieter:   Abnova
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA kit
Katalognr. ABNOKA6729.1KIT
Anbieter:  Abnova
CAS Nummer:  
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA kit
1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 403.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgM ELISA Kit is a qualitative determination of IgM class antibodies against Epstein-Barr virus nuclear antigen type 1 (EBV-EBNA-1) in human serum or plasma.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Testprinzip:
    Qualitative
  • Cat. No.:
    ABNOKA6729.1KIT
  • Target protein:
    IgM