Toxoplasma IgG ELISA kit
Katalognr. ABNOKA6700.1KIT
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:1 KIT
- Reaktivität der primären Antikörper:Toxoplasma gondii
- Target protein:IgG
- Testprinzip:Quantitative
Technische Daten
Über diesen Artikel
Toxoplasma IgG ELISA Kit is enzyme immunoassay for the quantitative and qualitative measurement of IgG antibodies to Toxoplasma gondii in human serum and plasma.