CG (Human) ELISA kit
Katalognr. ABNOKA6709.1KIT
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:1 KIT
- Reaktivität der primären Antikörper:Human
- Target protein:CG
- Testprinzip:Quantitative
Technische Daten
Über diesen Artikel
CG (Human) ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative measurement of chorionic gonadotropin in serum and plasma.