Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Recombinant Mouse PRL (from E. coli)
Katalognr. ABNOP9049.50UG
Anbieter:  Abnova
CAS-Nummer:  
Recombinant Mouse PRL (from E. coli)
Katalognr. ABNOP9049.50UG
Anbieter:  Abnova
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    50 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Gen-ID:
    P06879
  • Protein/Peptid-Name:
    PRL

Technische Daten

Über diesen Artikel