Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Katalognr. ABNOP8893.50UG
Anbieter:
Abnova
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Recombinant Human LEP (from E. coli)
Katalognr. ABNOP8893.50UG
Anbieter:
Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
50 µG
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Ursprung:
E. coli
Spezies:
Human
Gen-ID:
P41159
Protein/Peptid-Name:
LEP
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails