Recombinant Rat IL1B (from E. coli)
10 µG
Katalognr. ABNOP7641.10UG
Anbieter: Abnova
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 µG
- Cat. No.:ABNOP7641.10UG
- Ursprung:E. coli
- Gen-ID:Q63264
- Spezies:Rat
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Sequence:116a.a.-268a.a.
- Protein/Peptid-Name:IL1B



