Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant Human IL22 (from HEK293 cells)
Recombinant Human IL22 (from HEK293 cells)
ABNOP7351.50UG
:
Abnova
:
Recombinant Human IL22 (from HEK293 cells)
ABNOP7351.50UG
:
Abnova
:
VE:
50 µG
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Ursprung:
HEK293 cells
Spezies:
Human
Gen-ID:
Q9GZX6
Protein/Peptid-Name:
IL22
Sequence:
34a.a.-179a.a