Recombinant Mouse TNFSF18 (from E. coli)
Katalognr. ABNOP7358.10UG
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Mouse
- Gen-ID:Q7TS55
- Protein/Peptid-Name:TNFSF18
- Sequence:47a.a.-173a.a.