Recombinant Human TNFRSF1A (from CHO cells)
Katalognr. ABNOP7363.10UG
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:CHO cells
- Spezies:Human
- Gen-ID:P19438
- Protein/Peptid-Name:TNFRSF1A
- Sequence:50a.a.-211a.a