Recombinant Mouse CSF1 (from E. coli)
Katalognr. ABNOP7477.10UG
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Mouse
- Gen-ID:P07141
- Protein/Peptid-Name:CSF1
- Sequence:33a.a.-187a.a.