Recombinant Rat IL1B (from E. coli)
10 µG
Katalognr. ABNOP7324.10UG
Anbieter: Abnova
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 µG
- Cat. No.:ABNOP7324.10UG
- Ursprung:E. coli
- Gen-ID:Q63264
- Spezies:Rat
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Sequence:117a.a.-268a.a.
- Protein/Peptid-Name:IL1B
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



