AuftragsverfolgungKontakt
Recombinant Human OSM (from E. coli) | Avantor
Recombinant Human OSM (from E. coli)
10 µG
Katalognr. ABNOP7340.10UG
Anbieter:   Abnova
Recombinant Human OSM (from E. coli)
Katalognr. ABNOP7340.10UG
Anbieter:  Abnova
CAS Nummer:  
Recombinant Human OSM (from E. coli)
10 µG
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 254.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 µG
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 µG
  • Cat. No.:
    ABNOP7340.10UG
  • Ursprung:
    E. coli
  • Gen-ID:
    P13725
  • Spezies:
    Human
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Sequence:
    26a.a.-252a.a
  • Protein/Peptid-Name:
    OSM