Recombinant Human PPBP (from E. coli)
Katalognr. ABNOP7201.10UG
Anbieter: Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Gen-ID:P02775
- Protein/Peptid-Name:PPBP
- Sequence:35a.a.-107a.a.