ContactUsLinkComponent
Anti-Pollen allergen (BETVIA) Rabbit Recombinant Antibody [clone: BV16]
Anti-Pollen allergen (BETVIA) Rabbit Recombinant Antibody [clone: BV16]
Codice catalogo ABNORAB03700.200UG
Nome del fornitore:  Abnova
Anti-Pollen allergen (BETVIA) Rabbit Recombinant Antibody [clone: BV16]
Codice catalogo ABNORAB03700.200UG
Nome del fornitore:  Abnova
Specifiche
  • Antigen-Symbol:
    Pollen allergen (BETVIA)
  • Klonalität:
    Recombinant
  • Klon:
    BV16
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Birch (Betula pendula)
  • Immunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against Birch pollen allergen (BETVIA).
  • VE:
    200 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo