ContactUsLinkComponent
Anti-PRDM9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RAB-C370]
Codice catalogo ABNORAB03763.200UG
Nome del fornitore:  Abnova
Anti-PRDM9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RAB-C370]
Codice catalogo ABNORAB03763.200UG
Nome del fornitore:  Abnova
Specifiche
  • Antigen-Symbol:
    PRDM9
  • Klonalität:
    Recombinant
  • Klon:
    RAB-C370
  • Wirt:
    Rabbit
  • Reaktivität:
    Human
  • Immunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PRDM9.
  • VE:
    200 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo