Anti-GABARAPL2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-7J2]
Katalognr. ABNORAB02268.100UL
Anbieter: Abnova
Technische Daten
- Antigen-Symbol:GABARAPL2
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R03-7J2
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GABARAPL2.
- VE:100 µl