Anti-LAMP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-7D4]
Katalognr. ABNORAB02139.100UL
Anbieter: Abnova
Technische Daten
- Antigen-Symbol:LAMP1
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R05-7D4
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human LAMP1.
- VE:100 µl