Anti-TPP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-2G9]
Katalognr. ABNORAB01860.100UL
Anbieter: Abnova
Technische Daten
- Antigen-Symbol:TPP1
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R09-2G9
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human TPP1.
- VE:100 µl