Anti-COL1A1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-5E5]
Katalognr. ABNORAB01284.100UL
Anbieter: Abnova
Technische Daten
- Antigen-Symbol:COL1A1
- Klonalität:Recombinant
- Klon:R02-5E5
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human
- Immunogen:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human COL1A1.
- VE:100 µl