AuftragsverfolgungKontakt
Eischip-Bereiter
Anbieter:   ZIEGRA EISMASCHINEN
Eischip-Bereiter
Zertifikate
Eischip-Bereiter
1 Varianten
Product Details & Documents
Eismaschinen für geringe und niedrige Eismengen mit Speicher und sonstigem Zubehör. Diese Maschine ist perfekt für Krankenhäuser und Labors geeignet. ZIEGRA-Eis verfügt über eine ideale Temperatur von −0,5 °C. Daher friert es niemals zusammen. Selbst bei längerer Lagerung bleibt es stets körnig und frei verfügbar. Eischips sind aufgrund des geschlossenen Wassersystems hygienisch. Sie können aus demineralisiertem oder aus Leitungswasser hergestellt werden.
  • Der statische Evaporator verhindert das Auslaufen von Kühlflüssigkeiten
  • Verschiedene Eisgrößen erhältlich: Standard und Mikro
  • Kompakte Konstruktion und geringe Geräuschemission
  • Automatisches Anhalten, wenn der Speicher voll ist, automatisches Neustarten, wenn Eis entnommen wird
Two Eistypen für jedes Labormodell verfügbar:
Ziegra StandardIce schmilzt langsam und ist perfekt für medizinische Anwendungen und die Konservierung geeignet.
Ziegra MicroIce zum schnellen aber schonenden Kühlen auf 0 °C, z. B. für Reagenzgläser oder bei Zugabe zu Flüssigkeiten.
Maschine und Speicher aus Edelstahl.
Ziegra Micro-Ice as an option, provides quick but gentle cooling to 0 °C, e.g. for test tubes or when added to liquids.
 : Vier Modelle - ZBE 70, 150, 250 und 350 haben keinen integrierten Speicher. Dies muss separat bestellt werden. Siehe Bestelltabelle unten.
 : Alle Installationsanschlüsse inbegriffen.
 : Ice storage bin must be ordered separately.
Product Family Options
Ice machines with integrated bin
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Eiskapazität (l)
    Lagerkapazität
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Eismaschine ZBE 30-10 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    30 L/24 h
    10 kg
    400×500×710 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 30-10 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    30 L/24 h
    10 kg
    400×500×710 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 70-35 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    70 L/24 h
    35 kg
    600×460×910 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 70-35 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    70 L/24 h
    35 kg
    600×460×910 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 70-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    70 L/24 h
    100 kg
    700×700×1560 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 70-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    70 L/24 h
    100 kg
    700×700×1560 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 110-35 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    110 L/24 h
    35 kg
    600×460×910 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 110-35 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    110 L/24 h
    35 kg
    600×460×910 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 150-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (CH-Stecker)
    150 L/24 h
    100 kg
    700×700×1660 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Eismaschine ZBE 150-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    150 L/24 h
    100 kg
    700×700×1660 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 150-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    150 L/24 h
    100 kg
    700×700×1660 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 150-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    150 L/24 h
    200 kg
    700×700×1960 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 150-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    150 L/24 h
    200 kg
    700×700×1960 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 250-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    250 L/24 h
    100 kg
    700×700×1560 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 250-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    250 L/24 h
    100 kg
    700×700×1560 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 250-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    250 L/24 h
    200 kg
    700×700×1960 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 250-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    250 L/24 h
    200 kg
    700×700×1960 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 350-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    350 L/24 h
    100 kg
    700×700×1660 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 350-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    350 L/24 h
    100 kg
    700×700×1660 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 350-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
    350 L/24 h
    200 kg
    700×700×1960 mm
    Artikel gestrichen
  • Eismaschine ZBE 350-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
    350 L/24 h
    200 kg
    700×700×1960 mm
    Artikel gestrichen
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 474-0061
    Wassergekühlter Kondensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 749.00