Küvetten für Spektralphotometer
Catalog # 634-9121
Supplier: HELLMA
Specifications
- Lichtweg:5 mm
- Typ:Semi-micro
- Volumen:700 µl
- Fenstermaterial:Quartz (Suprasil®)
- Höhe:45 mm
- VE:1
- Bodenstärke:3,2 mm
Specifications
About this item
Quartz (Suprasil®)-Küvetten für Spektroskopieanwendungen.
Für hochpräzise analytische Techniken geeignet.
Certifications:
Ordering information: