About this item
Die 3M™ Secure Click™ Vollmaske der Serie FF-800 bietet Schutz vor vielen gängigen luftgetragenen Verunreinigungen. Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Partikelfiltern und 3M™ Secure Click™ Kartuschen für Gase/Dämpfe.
- Schneller und einfacher Kartuschen-/Filteranschluss. Einfach die Anschlüsse ausrichten und eindrücken, bis ein Klicken hörbar ist
- Schnelle und einfache Dichtheitsprüfung durch Überdruck mit nur einem Tastendruck
- Die Sprechmembran erleichtert die Kommunikation
- Scotchgard™-Schutz auf der Linse für verbesserte Lack- und Fleckenbeständigkeit
Die Atemschutzmasken der FF-800-Serie sind für die Verwendung mit Filterpatronen der D8000-Serie und den Filtern der Serien D3000, D7000 und D9000 gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln geeignet.
Bei ordnungsgemäßer Anpassung und Verwendung können diese Atemschutzmasken bei Schadstoffkonzentrationen bis zum 10-Fachen des zulässigen Expositionsgrenzwerts (PEL) eingesetzt werden, oder bis zum 50-Fachen des PEL mit zugelassenen 3M Filterkartuschen und -filtern. Nicht zur Verwendung in Umgebungen mit unmittelbarer Lebens- oder Gesundheitsgefahr (IDLH) oder in sauerstoffarmen Umgebungen.
Gesichtsabdichtung: Silikongummi:
Glas: Beschichtetes Polycarbonat
Abdeckung des Ausatemventils: Kunststoff
Einatemventil: Kunststoff und Silikongummi
Ausatemventil: Kunststoff und Silikongummi
Nasenabdeckung: Silikongummi
Sprechmembran: Kunststoff, Silikongummi und Polyimidfolie
Bänder: Silikongummi
Komfort-Kopfbebänderung: Kunststoff
Schnallen: Kunststoff