SPE Column, NBE PSCX
Column NBE PSCX, PSCX, 200 Å, 15 µm, 1 ml, 5 mg
Katalognr. TCAT687-0051R-NBE
Anbieter: Tecan
Direkt zu
Product Details & Documents
Polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Ideal for basic target compounds.
- Ion-exchange
- Liquid handler compatible
Technische Daten
- Partikelgröße:15 µm
- Porengröße:200 Å
- Kapazität:1 ml
- Bezeichnung:Column NBE PSCX
- Bettgewicht:5 mg
- Phase:PSCX
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..