ContactUsLinkComponent
SPE Column, NBE OFX
Katalognr. TCAT633-0031R-NBE
Anbieter:  Tecan
SPE Column, NBE OFX
Katalognr. TCAT633-0031R-NBE
Anbieter:  Tecan
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    30 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column NBE OFX
  • Bettgewicht:
    3 mg
  • VE:
    96
Technische Daten
Über diesen Artikel
Proprietary blend of ion-exchange and water-wettable polymer targeted towards oral fluid collection devices.