AuftragsverfolgungKontakt
SPE Column, NBE MAESTRO | Avantor
SPE Column, NBE MAESTRO
Column NBE MAESTRO, MAESTRO, 10 µm, 1 ml, 5,0 mg
Katalognr. TCAT613-0051R-NBE
Anbieter:   Tecan
SPE Column, NBE MAESTRO
Katalognr. TCAT613-0051R-NBE
Anbieter:  Tecan
SPE Column, NBE MAESTRO
Column NBE MAESTRO, MAESTRO, 10 µm, 1 ml, 5,0 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Silica-based sorbent with C18 bonding in proprietary coverage.
  • Reversed-phased
  • Liquid handler compatible
Uses a combination of filtration and sorbent interaction. Ideal for pass-through sample preparation techniques to remove phospholipids, proteins and particulates from sample matrices.
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column NBE MAESTRO
  • Bettgewicht:
    5,0 mg
  • Phase:
    MAESTRO