Cerex® TRACE-N20 SPE Column
Column Cerex TRACE-N20, TRACE-N20 , 15 µm, 1 ml, 10 mg
TCAT611-0101R
: Tecan
An end-capped C18 silica sorbent ideal for reverse-phase retention of neutral and polar analytes.
- Reversed-phase
- Liquid handler compatible
A 15 µm particulate with endcapped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Formulated for 25-OH-VitD/steroid assays.
- Partikelgröße:15 µm
- Kapazität:1 ml
- Bezeichnung:Column Cerex TRACE-N20
- Bettgewicht:10 mg
- Phase:TRACE-N20
- Cat. No.:TCAT611-0101R
- Endcapped:Ja
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..