AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® PPBA SPE Column | Avantor
Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Katalognr. TCAT30162758
Anbieter:   Tecan
Cerex® PPBA SPE Column
Katalognr. TCAT30162758
Anbieter:  Tecan
Cerex® PPBA SPE Column
column Cerex® PPBA, PBA, 60 µm, 1 ml, 50 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
A special phenyl boronic acid chemistry on polymer base resin for better capacity and solvent use. PBA utilizes an unique covalent interaction ideal for catecholamine analysis.
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    60 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    column Cerex® PPBA
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    PBA